SAB5201927
Monoclonal Anti-ERp57-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2