Merck
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S19-36, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
Spezifität
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
Immunogen
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable