SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TRAP3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRAP3/10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... PRR7(80758)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable