SAB4700440
Monoclonal Anti-CD10 antibody produced in mouse
clone MEM-78, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CALLA, Anti-MME
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-78, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MME(4311)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)