SAB4503474
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 103 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTN2(88)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Immunogen
Immunogen Range: 31-80
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable