SAB4501902
Anti-MMP14 (Cleaved-Tyr112) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MATRIX METALLOPROTEINASE 14, MEMBRANE-TYPE, MEMBRANE-TYPE MATRIX METALLOPROTEINASE 1, MT1-MMP, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted)
Größe auswählen
CHF 457.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 457.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Tyr112)
Angaben zum Gen
human ... MMP14(4323)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 93-142
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)