SAB4200657
Monoclonal Anti-EEF1A1 antibody produced in mouse
clone EF48, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
CCS-3, CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, GRAF-1EF, HNGC:16303, LENG7, PTI1, eEF1A-1, eukaryotic translation elongation factor 1 α 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EF48
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, mouse, rat, human, monkey, canine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells.
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using SW-620 cells.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EEF1A1(1915)
mouse ... Eef1a1(13627)
rat ... Eef1a1(171361)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable