SAB4100248
Monoclonal Anti-AQP1 antibody produced in mouse
clone AQP1-B217, culture supernatant
Synonym(e):
AntiAQP-CHIP, AntiAquaporin 1 (Colton blood group), AntiAquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa, CO blood group), AntiCHIP28, AntiCO, AntiChannel-like integral membrane protein, 28-kDa, AntiColton blood group, AntiFIX
Größe auswählen
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AQP1-B217, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 28.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP1(358)
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)