SAB2900754
Anti-ELOVL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ELOVL fatty acid elongase 6, ELOVL6, FAE, Fatty acid elongase 2, Fatty acyl-CoA elongase, HELO2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELOVL6(79071)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable