SAB2501414
Anti-Gsta5 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GST A5-5, Anti-GST Yc2, Anti-MGC112704, Anti-Yc2, Glutathione S-transferase Yc2 subunit
Größe auswählen
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gsta5(14859)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)