SAB1412161
ANTI-LHX6 antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LHX6, LHX6.1, MGC119542, MGC119544, MGC119545
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 35.64 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LHX6(26468)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
HKKHTPQHPVPPSGAPPSRLPSALSDDIHYTPFSSPERARMVTLHGYIESQVQCGQVHCRLPYTAPPVHLKADMDGPLSNRGEKVILFQY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)