Merck
SAB1411671
Sigma-Aldrich
Anti-PTGES antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC10317, MGST-IV, MGST1-L1, MGST1L1, MPGES, PGES, PIG12, PP102, PP1294
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17.1 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGES(9536)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a glutathione-dependent prostaglandin E synthase. The expression of this gene has been shown to be induced by proinflammatory cytokine interleukin 1 beta (IL1B). Its expression can also be induced by tumor suppressor protein TP53, and may be involved in TP53 induced apoptosis. Knockout studies in mice suggest that this gene may contribute to the pathogenesis of collagen-induced arthritis and mediate acute pain during inflammatory responses. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTGES (NP_004869.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPAHSLVMSSPALPAFLLCSTLLVIKMYVVAIITGQVRLRKKAFANPEDALRHGGPQYCRSDPDVERCLRAHRNDMETIYPFLFLGFVYSFLGPNPFVAWMHFLVFLVGRVAHTVAYLGKLRAPIRSVTYTLAQLPCASMALQILWEAARHL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)