Merck
SAB1410840
Sigma-Aldrich
Anti-NID1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NID
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 122.1 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NID1(4811)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix. (provided by RefSeq)
Immunogen
NID1 (AAH45606.1, 1 a.a. ~ 1114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLASSSRIRAAWTRALLLPLLLAGPVGCLSRQELFPFGPGQGDLELEDGDDFVSPALELRGALRFYDRSDIDAVYVTTNGIIATSEPPAKESHPGLFPPTFGAVAPFLADLDTTDGLGKVYYREDLSPSITQRAAECVHRGFPEISFQPSSAVVVTWESVAPYQGPSRDPDQKGKRNTFQAVLASSDSSSYAIFLYPEDGLQFHTTFSKKENNQVPAVVAFSQGSVGFLWKSNGAYNIFANDRESIENLAKSSNSGQQGVWVFEIGSPATTNGVVPADVILGTEDGAEYDDEDEDYDLATTRLGLEDVGTTPFSYKALRRGGADTYSVPSVLSPRRAATERPLGPPTERTRSFQLAVETFHQQHPQVIDVDEVEETGVVFSYNTDSRQTCANNRHQCSVHAECRDYATGFCCSCVAGYTGNGRQCVAEGSPQRVNGKVKGRIFVGSSQVPIVFENTDLHSYVVMNHGRSYTAISTIPETVGYSLLPLAPVGGIIGWMFAVEQDGFKNGFSITGGEFTRQAEVTFVGHPGNLVIKQRFSGIDEHGHLTIDTELEGRVPQIPFGSSVHIEPYTELYHYSTSVITSSSTREYTVTEPERDGASPSRIYTYQWRQTITFQECVHDDSRPALPSTQQLSVDSVFVLYNQEEKILRYALSNSIGPVREGSPDALQNPCYIGTHGCDTNAACRPGPRTQFTCECSIGFRGDGRTCYEVEKTRCQHEREHILGAAGATDPQRPIPPGLFVPECDAHGHYAPTQCHGSTGYCWCVDRDGREVEGTRTRPGMTPPCLSTVAPPIHQGPAVPTAVIPLPPGTHLLFAQTGKIERLPLEGNTMRKTEAKAFLHVPAKVIIGLAFDCVDKMVYWTDITEPSIGRASLHGGEPTTIIRQDLGSPEGIAVDHLGRNIFWTDSNLDRIEVAKLDGTQRRVLFETDLVNPRGIVTDSVRGNLYWTDWNRDNPKIETSYMDGTNRRILVQDDLGLPNGLTFDAFSSQLCWVDAGTNRAECLNPSQPSRRKALEGLQYPFAVTSYGKNLYFTDWKMNSVVALDLAISKETDAFQPHKQTRLYGITTALSQCPQGHNYCSVNNGGCTHLCLATPGSRTCRCPDNTLGVDCIEQK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)