Merck
SAB1406700
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH4A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ALDH4, P5CD, P5CDh, P5CDhL, P5CDhS
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~61.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH4A1(8659)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. This enzyme is a mitochondrial matrix NAD-dependent dehydrogenase which catalyzes the second step of the proline degradation pathway, converting pyrroline-5-carboxylate to glutamate. Deficiency of this enzyme is associated with type II hyperprolinemia, an autosomal recessive disorder characterized by accumulation of delta-1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) and proline. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ALDH4A1 (NP_003739.2, 1 a.a. ~ 563 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPAPALRRALLSRPWTGAGLRWKHTSSLKVANEPVLAFTQGSPERDALQKALKDLKGRMEAIPCVVGDEEVWTSDVQYQVSPFNHGHKVAKFCYADKSLLNKAIEAALAARKEWDLKPIADRAQIFLKAADMLSGPRRAEILAKTMVGQGKTVIQAEIDAAAELIDFFRFNAKYAVELEGQQPISVPPSTNSTVYRGLEGFVAAISPFNFTAIGGNLAGAPALMGNVVLWKPSDTAMLASYAVYRILREAGLPPNIIQFVPADGPLFGDTVTSSEHLCGINFTGSVPTFKHLWKQVAQNLDRFHTFPRLAGECGGKNFHFVHRSADVESVVSGTLRSAFEYGGQKCSACSRLYVPHSLWPQIKGRLLEEHSRIKVGDPAEDFGTFFSAVIDAKSFARIKKWLEHARSSPSLTILAGGKCDDSVGYFVEPCIVESKDPQEPIMKEEIFGPVLSVYVYPDDKYKETLQLVDSTTSYGLTGAVFSQDKDVVQEATKVLRNAAGNFYINDKSTGSIVGQQPFGGARASGTNDKPGGPHYILRWTSPQVIKETHKPLGDWSYAYMQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)