SAB1401991
Anti-KCTD18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
6530404F10Rik, FLJ31322, FLJ37818
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCTD18(130535)
Immunogen
Sequence
MEGHKAEEEVLDVLRLNVGGCIYTARRESLCRFKDSMLASMFSGRFPLKTDESGACVIDRDGRLFKYLLDYLHGEVQIPTDEQTRIALQEEADYFGIPYPYSLSDHLANEMETYSLRSNIELKKALTDFCDSYGLVCNKPTVWVLHYLNTSGASCESRIIGVYATKTDGTDAIEKQLGGRIHSKGIFKREAGNNVQYIWSYYSVAELKKMMDAFDAWEGKGVSYWRVPHELIECWTLEERPLLGSLRHMAPIRKRRLITFNEADESVNYKTGPKPVRFLGPSTSTQIKVKNSASVTVSPASAIQTSAGATANRFQSGSRRKAAQRSAPSRATALVGTGAPGHPQASPGAASAENGGTHLPPAKVLLSDKKPTPQRVIKLKRTPLCATAPCLPSPTATRQANSLKPLPGEAARALGVRTENGKNKGN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)