SAB1401395
Monoclonal Anti-UMOD antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ADMCKD2, FJHN, HNFJ, MCKD2, THGP, THP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UMOD(7369)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DTSEARWCSECHSNATCTEDEAVTTCTCQEGFTGDGLTCVDLDECAIPGAHNCSANSSCVNTPGSFSCVCPEGFRLSPGLGCTDVDECAEPGLSHC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable