SAB1305974
ANTI-SNAIL (N-TERM R8) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Protein snail homolog 1, SNAH, SNAI1, Zinc finger protein SNAI1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
29083 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNAI1(6615)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable