P8750
Petroselinsäure
≥99%, powder
Synonym(e):
5-Heptadecylen-1-carbonsäure, C18:1n-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Farbe
white
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
InChIKey
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable