Wichtige Dokumente
P6889
Propionaldehyd
Synonym(e):
Propanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
404 °F
Expl.-Gr.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Brechungsindex
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N