P6855
Protein A–Gold
~2.5 A520 units/mL, aqueous glycerol suspension, 17-23 nm (monodisperse), 20 nm nominal (colloidal gold)
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
gold conjugate
Form
aqueous glycerol suspension
Konzentration
~2.5 A520 units/mL
Partikelgröße
17-23 nm (monodisperse)
Nominal
20 nm (colloidal gold)
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable