P2419
Monoclonal Anti-Peroxidase antibody produced in mouse
clone P6-38, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P6-38, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
horseradish
Methode(n)
indirect ELISA: 1:5,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and horseradish peroxidase
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunocytochemistry
- indirect ELISA (1:5,000)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable