Wichtige Dokumente
P2092
Monoclonal Anti-p27Kip1 antibody produced in mouse
clone DCS-72, ascites fluid
Größe auswählen
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DCS-72, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, rat, monkey, canine, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:200 using extract of cultured mouse fibroblast line NIH3T3
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN1B(1027)
mouse ... Cdkn1b(12576)
rat ... Cdkn1b(83571)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)