O7628
Eupergit® C
~150 μm (macroporous particles)
Synonym(e):
Copolymer aus Methacrylamid, N,N′-Methylen-bis-acrylamid und oxirangruppenhaltigen Monomeren, Epoxid polymer gebunden
About This Item
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
~800 μmol per g
Matrix-Spacer
3 atoms (when ligands are coupled through the free oxirane groups. Linkage is electroneutral.)
Partikelgröße
~150 μm (macroporous particles)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?