Wichtige Dokumente
MSST0029
SILu™Prot APOA2 Apolipoprotein A-II human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonym(e):
Apo-AII, ApoA-II, ApolipoproteinA2
Größe auswählen
CHF 655.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 655.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
8-His tagged
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOA2(336)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)