M8927
Malz-Extrakt Agar, modifiziert
BioChemika, suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
pH-Wert
4.7±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Anwendung
Empfohlen zur IIsolierung, Detektion und Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen.
Komponenten
Komponente (g/L)
Tiergewebe, peptisch verdaut 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Tiergewebe, peptisch verdaut 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Manual of Clinical Microbiology (1985)