L6133
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Synonym(e):
Lichenin
Empfohlene Produkte
Qualität
practical grade
Form
powder
Farbe
tan to brown
SMILES String
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Sonstige Hinweise
A glucose polysaccharide.