Merck
L5512
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 3-10
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
LH-RH Fragment 3-10, Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H63N13O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
934.05
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges