Merck
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98%
Form
crystalline
Farbe
white
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
InChIKey
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)