G4013
Glutathione Peroxidase from human erythrocytes
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Synonym(e):
Glutathione:hydrogen-peroxide oxido-reductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 13-25% modified Warburg-Christian
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPX1(2876)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable