Merck
EP5427751009
Lid for Eppendorf(R) FA-45-16-17 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Größe auswählen
1 EA
CHF 283.00
CHF 283.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 283.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 283.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427751009 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)