Merck
EHU018361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MLXIP
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGAGACAAGATCCGGCTCAATAATGCCATCTGGCGGGCCTGGTACATGCAGTATCTGGAGAAGCGCAAGAATCCTGTGTGCCACTTTGTGACACCCCTGGACGGCTCTGTGGACGTAGACGAGCACCGCCGGCCGGAGGCCATCACCACGGAAGGGAAGTACTGGAAGAGCCGCATCGAGATTGTGATCCGGGAGTATCACAAGTGGAGAACCTACTTCAAGAAAAGGCTACAGCAGCACAAGGATGAGGACCTCTCCAGCCTGGTCCAGGACGATGACATGCTGTATTGGCACAAGCACGGGGATGGATGGAAGACCCCCGTCCCCATGGAGGAGGATCCCCTGCTGGACACAGACATGCTCATGTCGGAATTCAGCGACACCCTCTTCTCCACACTTTCTTCACACCAGCCGGTGGCCTGGCCCAATCCCCGGGAAATAGCACATCTGGGAAATGCAGACATGATCCAGCCGGGACTGATTCCTTTGCAGCCTAACCTGGAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sriganesh B Sharma et al.
Molecular and cellular biology, 34(22), 4143-4164 (2014-09-10)
Despite the low prevalence of activating point mutation of RAS or RAF genes, the RAS-extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway is implicated in breast cancer pathogenesis. Indeed, in triple-negative breast cancer (TNBC), there is recurrent genetic alteration of pathway components. Using