Merck
EHU015961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCP1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTTAATGCTGCCCAGGACTCCACAGATCTGGTTGCAAAATTAAGAGCTTTTCATAATGAGGCCCAGGTTAACCCAGAACGTAAAAATCTAAAATGGATTGGTCTTGATTTGAGCAATGGTAAACCTCGAGACAACAAACAAGCAGGGGTGTTTGAACCAACCATAGTTAAAGTTAAGAGTTTGAAATTTGCAACAGAAGCTGCAATCACCATTCTTCGAATTGATGATCTTATTAAATTACATCCAGAAAGTAAAGATGATAAACATGGAAGTTATGAAGATGCTGTTCACTCTGGAGCCCTTAATGATTGATCTGATGTTCCTTTTATTTATAACAATGTTAAATGCAATTGTCTTGTACCTTGAGTTGAGTATTACACATTAAAGTAAAGTACAAGCTGTAAACTTGGGTTTTTGTGATGTAGGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuai Ye et al.
International journal of oncology, 44(6), 2153-2159 (2014-04-11)
p63 is a member of the p53 protein family and plays a crucial role in epithelial development. p63 is expressed in many types of tumors including esophageal cancer; however, its function in cancer is controversial and its role in esophageal
Hulda R Jonsdottir et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 95(12), 1418-1428 (2015-09-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive interstitial lung disease with high morbidity and mortality. The cellular source of the fibrotic process is currently under debate with one suggested mechanism being epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in the alveolar region. In this