Merck
EHU008631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP37
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAGGTTCAGCACTCCATCATTTGTAAAGCATGTGGAGAGATTATCCCCAAAAGAGAACAGTTTAATGACCTCTCTATTGACCTTCCTCGTAGGAAAAAACCACTCCCTCCTCGTTCAATTCAAGATTCTCTTGATCTTTTCTTTAGGGCCGAAGAACTGGAGTATTCTTGTGAGAAGTGTGGTGGGAAGTGTGCTCTTGTCAGGCACAAATTTAACAGGCTTCCTAGGGTCCTCATTCTCCATTTGAAACGATATAGCTTCAATGTGGCTCTCTCGCTTAACAATAAGATTGGGCAGCAAGTCATCATTCCAAGATACCTGACCCTGTCATCTCATTGCACTGAAAATACAAAACCACCTTTTACCCTTGGTTGGAGTGCACATATGGCAATTTCTAGACCATTGAAAGCCTCTCAAATGGTGAATTCCTGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Debjani Pal et al.
Cell death & disease, 11(4), 298-298 (2020-04-30)
APC/CCdh1 is a ubiquitin ligase with roles in numerous diverse processes, including control of cellular proliferation and multiple aspects of the DNA damage response. Precise regulation of APC/CCdh1 activity is central to efficient cell-cycle progression and cellular homeostasis. Here, we
Seok Kim et al.
Cancers, 11(3) (2019-03-14)
WP1130, a partially selective deubiquitinases (DUB) inhibitor, inhibits the deubiquitinating activities of USP5, USP9X, USP14, USP37, and UCHL1. In this study, we investigate whether WP1130 exerts sensitizing effect on TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis in human renal carcinoma cells. Combinations
Zhenna Xiao et al.
American journal of cancer research, 9(12), 2749-2759 (2020-01-09)
SNAI1, an epithelial-mesenchymal transition (EMT)-inducing transcription factor, promotes tumor metastasis and resistance to apoptosis and chemotherapy. SNAI1 protein levels are tightly regulated by proteolytic ubiquitination. Here, we identified USP37 as a SNAI1 deubiquitinase that removes the polyubiquitination chain from SNAI1