Merck
EHU000571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SOAT1
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAACGTGCCTCGGGTACTAAATTCAGCTAAGGAGAAATCAAGCACTGTTCCAATACCTACAGTCAACCAGTATTTGTACTTCTTATTTGCTCCTACCCTTATCTACCGTGACAGCTATCCCAGGAATCCCACTGTAAGATGGGGTTATGTCGCTATGAAGTTTGCACAGGTCTTTGGTTGCTTTTTCTATGTGTACTACATCTTTGAAAGGCTTTGTGCCCCCTTGTTTCGGAATATCAAACAGGAGCCCTTCAGCGCTCGTGTTCTGGTCCTATGTGTATTTAACTCCATCTTGCCAGGTGTGCTGATTCTCTTCCTTACTTTTTTTGCCTTTTTGCACTGCTGGCTCAATGCCTTTGCTGAGATGTTACGCTTTGGTGACAGGATGTTCTATAAGGATTGGTGGAACTCCACGTCATACTCCAACTATTATAGAACCTGGAATGTGGTGGTCCATGACTGGCTATATTACTATGCTTACAAGGACTTTCTCTGGTTTTTCTCCAAGAGATTCAAATCTGCTGCCATGTTAGCTGTCTTTGCTGTATCTGCTGTAGTACACGAATATGCCTTGGCTGTTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu Xu et al.
Theranostics, 10(24), 11302-11323 (2020-10-13)
Background: Activation of the thermogenic program in white and brown adipocytes presents a promising avenue for increasing energy expenditure during the treatment of obesity. The endogenous mechanism for promoting thermogenesis in brown adipocytes or browning in white adipocytes has indicated
Zhaoe Liu et al.
DNA and cell biology, 35(11), 730-739 (2016-11-01)
Pycnogenol
Cameron C Scott et al.
eLife, 7 (2018-09-27)
How trafficking pathways and organelle abundance adapt in response to metabolic and physiological changes is still mysterious, although a few transcriptional regulators of organellar biogenesis have been identified in recent years. We previously found that the Wnt signaling directly controls
Wataru Amano et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 136(3), 667-677 (2015-06-28)
Barrier disruption and the resulting continuous exposure to allergens are presumed to be responsible for the development of atopic dermatitis (AD). However, the mechanism through which skin barrier function is disrupted in patients with AD remains unclear. Taking into account
Feng Geng et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5337-5348 (2016-11-03)
Elevated lipogenesis regulated by sterol regulatory element-binding protein-1 (SREBP-1), a transcription factor playing a central role in lipid metabolism, is a novel characteristic of glioblastoma (GBM). The aim of this study was to identify effective approaches to suppress GBM growth