EHNC001961
MISSION® esiRNA
targeting human RAB27B
Größe auswählen
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAGATAGGTGTCTTTGTCATCCTTCTACTATAAATTGTTCTTTGCCAACCTGTACAGGTAGATGAACCAGGCGAGAGTTTTAATCAGCCTTTTCTTGTCCCCTTTGTAAGAAAGAGATGCTTGCCATAGAGAAGGACATGAGTACATTAAAAATAATTTAATAGCCACAATATGATGTTCTTTAAGCTGCAAATTGAGTACACTGGGAATCAACAAATTTGATGAAGCCTGTCTGTCTCTTCACCAGTGGAGTGAGTGCAGCAGTTAGAAAGAGAAGCAATATTGTGCAACTGGTGCAGTGGTGATTTTGTTTTCAAATGCTCCTTGTGAAAACACCTAGTGTTGTAGAAAGGAAAGTGGCCAGAAAGAACAACTTGGGACCATGAGTAGGTCATTAAATAGCTTAGTGATTTATCCTCATATAGGGCTTATAAACCCTGTATGTGTTTATATGTGCTTCACAGAGTTCGTGTCAGGCTCAAAGGAGATATGTATAAGAAAGTGGTTTGTAAATTATGTTCCATTTC
GenBank-Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RAB27B(5874) , RAB27B(5874)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)