Fortfahren mit
C197
8-(3-Chlorostyryl)caffeine
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1,3,7-Trimethyl-8-(3-chlorostyryl)xanthine, CSC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 278.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 278.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
InChI key
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Gene Information
Application
8-(3-Chlorostyryl)caffeine has been used as an adenosine A2A receptor antagonist:
  • to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum[1]
  • to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages[2]
  • to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[3]
Biochem/physiol Actions
8-(3-Chlorostyryl)caffeine is a selective adenosine A2A receptor antagonist[1] and monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive, store in the dark
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205548D054C240
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)