B4645
Boc-Homoser-OH
>99%
Synonym(e):
Boc-L-homoserin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Boc-Homoser-OH,
Assay
>99%
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)
InChIKey
PZEMWPDUXBZKJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable