B3811
B-9430 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-Arg trifluoroacetate salt, D-Arg-[Hyp3, Igl5, D-Igl7, Oic8]-Bradykinin trifluoroacetate salt
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
protect from light
under inert gas
Löslichkeit
H2O: ≥2 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)