Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Bupropion -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), solid
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bupropion -hydrochlorid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B102-1G | 04061825980478 |
| B102-50MG | 04061833420157 |
| B102-250MG | 04061833420133 |