AV48378
Anti-OCIAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Asrij, Anti-FLJ20455, Anti-MGC111072, Anti-OCIA, Anti-OCIA domain containing 1, Anti-TPA018
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
27 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, horse, human, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OCIAD1(54940)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-OCIAD1 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat OCIAD1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable