73361
Bis-[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)-ethyl]-sulfon
≥97.0% (CHN)
Synonym(e):
BSOCOES
About This Item
Assay
≥97.0% (CHN)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
169-173 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
InChIKey
XUDGDVPXDYGCTG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable