379M-1
Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (MRQ-54) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-54, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (379M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (379M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (379M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (379M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (379M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG2b
Kontrolle
clear cell renal cell carcinoma, gallbladder epithelium
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... CA9(768)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | NA | NA | NA |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Ein kurzer Überblick über die diagnostische Immunhistochemie (IHC) und ihre Bedeutung in der modernen klinischen Pathologie. Informationen über die IHC und ihre Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.