19474
Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranosid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-Eriodictyol-7-O-β-D-glucopyranosid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanon-7-β -D-glucopyranosid, Eriodictyol-7-O-glucosid, Miscanthosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant leaves (Acer mono)
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
252 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C[C@H](Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H22O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-5,14,16,18-25,27-29H,6-7H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChIKey
RAFHNDRXYHOLSH-SFTVRKLSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable