Y0000036
Carisoprodol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-[2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl]-isopropylcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carisoprodol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChIKey
CYKYMRWEPMUFSS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)