PHR8622
(3aS)-2-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isochinolin-1-on -monohydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(3aS)-2-[(3R)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)