PHR3589
Dihydroergotamin-Mesylat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Dihydroergotamin -methansulfonat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP D1950000
traceable to USP 1202005
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@]5(C)O[C@]6(O)N([C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@@]68[H])C5=O)c34
InChI
1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23?,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
InChIKey
ADYPXRFPBQGGAH-WVVAGBSPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)