PHR1548
Propylacetat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Propyl acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1576402
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propyl acetate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
1.7 %, 37 °F
8 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)