Wichtige Dokumente
NIST333A
Molybdenum sulfide concentrate
NIST® SRM® 333a
Synonym(e):
Molybdän(IV)-sulfid, Molybdändisulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 pouch x 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)