ERMDA482IFCC
ABETA 42 in Liquor
ERM®, certified reference material, High Level
Synonym(e):
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 Peptid in Zerebrospinalflüssigkeit
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Lagertemp.
−70°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)