Wichtige Dokumente
D2270
Phthalsäuredibutylester
Synonym(e):
n-Butylphthalat, DBP, Dibutylphthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9.6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 147 °C)
Assay
≥98% (NLT)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
756 °F
Expl.-Gr.
0.47 %, 236 °F
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble, clear, colorless
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
367.7 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
186.5 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?